Läs mer
2-Cyclohexylvinylboronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyclohexylvinylboronic Acid |
| CAS | 37490-33-8 |
| Molekylformel | C8H15BO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | B-[(1E)-2-Cyclohexylethenyl]boronic Acid, (E)-(2-Cyclohexylvinyl)boronic Acid, (E)-(2-Cyclohexylvinyl)boronic Acid, trans-(2-Cyclohexylethenyl)boronic Acid, trans-2-Cyclohexylvinylboronic Acid, [(1E)-2-Cyclohexylethenyl]-boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15BO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h6-8,10-11H,1-5H2/b7-6+ |
| LEDER | OB(O)\C=C\C1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | [(E)-2-cyclohexylethenyl]boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.01 |
| Formel vikt | 154.1165 |