Läs mer
2-cyklopenten-1-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11481017
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481017 25 g 25g
11471017 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11481017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23408.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 930-30-3 | C5H6O | 82.10 g/mol
2-cyklopenten-1-on är en mångsidig elektrofil som används i olika additionsreaktioner inklusive konjugataddition av organokopparnukleofiler, Michael-reaktion med silylenoletrar och siloxaner. Det används också i Diels-Alder cykloadditioner och fosfoniosilyleringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Cyclopenten-1-one är en mångsidig elektrofil som används i olika additionsreaktioner inklusive konjugataddition av organokopparnukleofiler, Michael-reaktion med silylenoletrar och siloxaner. Det används också i Diels-Alder cykloadditioner och fosfoniosilyleringar.
Löslighet
Blandbar med alkohol och eter. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 930-30-3
Molekylformel C5H6O
Molekylvikt (g/mol) 82.10
MDL-nummer MFCD00001401
InChI-nyckel BZKFMUIJRXWWQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopentenone, cyclopentenone, cyclopent-2-enone, cyclopenten-3-one, 2-cyclopentene-1-one, cyclopent-2-ene-1-one, unii-q0u2igf9ck, 3-cyclopenten-2-one, q0u2igf9ck
PubChem CID 13588
IUPAC-namn cyklopent-2-en-1-on
LEDER O=C1CCC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyclopenten-1-one
Densitet 1.01
Kokpunkt 150°C
Flampunkt 42°C (108°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.481
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1224
Löslighetsinformation Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Formel vikt 82.1
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.