Läs mer
2-Cyclopenten-1-one, TRC
Produktkod. 30363166
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30363166 5 g
1 options
Produktkod. 30363166 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9884655G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyclopenten-1-one
CAS 930-30-3
Molekylformel C5H6O
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Cyclopenten-3-one, 1-Cyclopenten-5-one, 2-Cyclopentenone, Cyclopent-2-en-1-one, Cyclopenten-3-one, NSC 73117
InChI formel InChI=1S/C5H6O/c6-5-3-1-2-4-5/h1,3H,2,4H2
LEDER O=C1CCC=C1
IUPAC-namn cyclopent-2-en-1-one
Molekylvikt (g/mol) 82.1
Formel vikt 82.0419