Läs mer
2-cyklopenten-1-ättiksyra, tech. 90 %, resten främst 3-cyklopentene-1-ättiksyra
Produktkod. 11441760
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441760 25 g 25g
11431760 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11441760 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27507.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
CAS: 13668-61-6 | C7H10O2 | 126,155 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13668-61-6
Molekylformel C7H10O2
Molekylvikt (g/mol) 126.155
MDL-nummer MFCD00001400
InChI-nyckel NNRZTJAACCRFRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclopentene-1-acetic acid, 2-cyclopent-2-en-1-yl acetic acid, cyclopent-2-enylacetic acid, 2-cyclopenten-1-ylacetic acid, cyclopent-2-en-1-ylacetic acid, cyclopentene-3-acetic acid, 2-cyclopentene-1-aceticacid, acmc-1c47k, 2-cyclopent-2-enylacetic acid, cyclopent-2-ene-1-acetic acid
PubChem CID 96216
IUPAC-namn 2-cyklopent-2-en-1-ylättiksyra
LEDER C1CC(C=C1)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyclopentene-1-acetic acid
Smältpunkt 19 °C
Densitet 1.047
Kokpunkt 238 °C
Flampunkt 143 °C (289 °F)
Odör Rutten
Anteckningar om analysprocent återstoden huvudsakligen 3-cyklopenten-1-ättiksyra
Brytningsindex 1.468
Kvantitet 25 g
Beilstein 2042172
Formel vikt 126.15
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.