Läs mer
2-Cyclopentenone, 98%
Produktkod. 10407490 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10407490 25 g Glasflaska 25g
10224090 5 g Glasflaska 5g
10194903 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10407490 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 111570250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 930-30-3 | C5H6O | 82.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 930-30-3
Molekylformel C5H6O
Molekylvikt (g/mol) 82.10
MDL-nummer MFCD00001401
InChI-nyckel BZKFMUIJRXWWQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopentenone, cyclopentenone, cyclopent-2-enone, cyclopenten-3-one, 2-cyclopentene-1-one, cyclopent-2-ene-1-one, unii-q0u2igf9ck, 3-cyclopenten-2-one, q0u2igf9ck
PubChem CID 13588
IUPAC-namn cyklopent-2-en-1-on
LEDER O=C1CCC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyclopentenone
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 0.9800g/mL, 0.98
Kokpunkt 150°C
Flampunkt 42°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C5H6(=O)
Brytningsindex 1.4800 to 1.482
Kvantitet 25 g
Beilstein 07, I, 45
Löslighetsinformation Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,ether
Formel vikt 82.1
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Cyclopentenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.