missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetic Acid, TRC

Produktkod. 30003415
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003415 5 g
17984125 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30003415 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9893155G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 427-49-6
Molekylformel C13H16O3
Molekylvikt (g/mol) 220.26
Synonym 2-(RS)-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetic Acid, Glycopyrronium Bromide Imp. J (EP), alpha-Cyclopentylmandelic Acid, Benzeneacetic acid, α-cyclopentyl- α-hydroxy- (9CI), Mandelic acid, α-cyclopentyl- (6CI,7CI,8CI), α-Cyclopentylmandelic acid, Cyclopentylphenylglycolic acid, NSC 96637
IUPAC-namn 2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
LEDER OC(=O)C(O)(C1CCCC1)c2ccccc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(RS)-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H16O3/c14-12(15)13(16,11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
Formel vikt 220.1099
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.