missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Cyclopentyl-4-chlorophenol, Technical Grade, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyclopentyl-4-chlorophenol, Technical Grade |
| CAS | 13347-42-7 |
| Molekylformel | C11 H13 Cl O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Cyclopentyl-4-Chlorophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13ClO/c12-9-5-6-11(13)10(7-9)8-3-1-2-4-8/h5-8,13H,1-4H2 |
| LEDER | Oc1ccc(Cl)cc1C2CCCC2 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2-cyclopentylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.67 |
| Formel vikt | 196.0655 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?