Läs mer
2-Cyclopentylethanol, 98+%
Produktkod. 11496056
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496056 1 g 1g
11406066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11496056 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22344.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 766-00-7 | C7H14O | 114.188 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 766-00-7
Molekylformel C7H14O
Molekylvikt (g/mol) 114.188
MDL-nummer MFCD00019301
InChI-nyckel JEXQWCBPEWHFKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentaneethanol, 2-cyclopentylethan-1-ol, 2-cyclopentaneethanol, 2-hydroxyethylcyclopentane, 2-cyclopentyl-ethanol, 2-cyclopentyl ethanol, cyclopentylethanol, cyclopentane-ethanol, 2-cyclopentanethanol, acmc-1bgun
PubChem CID 69833
IUPAC-namn 2-cyklopentyletanol
LEDER C1CCC(C1)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyclopentylethanol
Densitet 0.92
Kokpunkt 182°C
Flampunkt 70°C (158°F)
Brytningsindex 1.4585
Kvantitet 1 g
Beilstein 2069860
Formel vikt 114.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.