Läs mer
2-cyklopentyloxipyridin-3-boronsyra pinacol ester, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11454550
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454550 1 g 1g
11464550 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11454550 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50110.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1073371-90-0
Molekylformel C16H24BNO3
Molekylvikt (g/mol) 289.18
MDL-nummer MFCD07781170
InChI-nyckel GZCZGFSEHAZEPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclopentyloxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-cyclopentyloxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-cyclopentyloxy pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-cyclopentyloxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-cyclopentyloxy pyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-cyclopentyloxy pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 24208792
IUPAC-namn 2-cyklopentyloxi-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(OC2CCCC2)N=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyclopentyloxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 289.19
Procent renhet 96%