Läs mer
2-cyklopentyloxipyridin-5-karboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11414590
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414590 1 g 1g
11424590 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11414590 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50128.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 916792-14-8 | Molekylformel: C11H13NO2 | Molekylvikt: 191,23 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 916792-14-8
Molekylformel C11H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.23
MDL-nummer MFCD08060943
InChI-nyckel NQJPWJIUEZZENP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclopentyloxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-cyclopentyloxy nicotinaldehyde, 6-cyclopentyloxy pyridine-3-carbaldehyde, 6-cyclopentyl-oxy pyridine-3-carbaldehyde, 6-cyclopentyloxypyridine-3-carboxaldehyde
PubChem CID 42553151
IUPAC-namn 6-cyklopentyloxipyridin-3-karbaldehyd
LEDER C1CCC(C1)OC2=NC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyclopentyloxypyridine-5-carboxaldehyde
Kvantitet 1 g
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 191.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.