Läs mer
2-cyklopentylfenol, TRC
Produktkod. 30364652
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364652 500 mg
30361164 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30364652 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC988565500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1518-84-9
Molekylformel C11H14O
Molekylvikt (g/mol) 162.23
Synonym o-Cyclopentylphenol, 2-Cyclopentylphenol, NSC 407789, o-Cyclopentylphenol
IUPAC-namn 2-cyklopentylfenol
LEDER Oc1ccccc1C2CCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyclopentylphenol
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14O/c12-11-8-4-3-7-10(11)9-5-1-2-6-9/h3-4,7-9,12H,1-2,5-6H2
Formel vikt 162.1045