Läs mer
2-(Cyclopentylsulfanyl)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Cyclopentylsulfanyl)acetic Acid |
| CAS | 52363-14-1 |
| Molekylformel | C7H12O2S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O2S/c8-7(9)5-10-6-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2,(H,8,9) |
| LEDER | OC(=O)CSC1CCCC1 |
| IUPAC-namn | 2-cyclopentylsulfanylacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.23 |
| Formel vikt | 160.0558 |