missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2-Cyclopropyl-2-oxoethyl)triphenyl-phosphonium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Cyclopropyl-2-oxoethyl)triphenyl-phosphonium Bromide |
| CAS | 112849-15-7 |
| Molekylformel | C23H22BrOP |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | [(Cyclopropylcarbonyl)methyl]triphenylphosphonium Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H22OP.BrH/c24-23(19-16-17-19)18-25(20-10-4-1-5-11-20,21-12-6-2-7-13-21)22-14-8-3-9-15-22;/h1-15,19H,16-18H2;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].O=C(C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C4CC4 |
| IUPAC-namn | (2-cyclopropyl-2-oxoethyl)-triphenylphosphanium;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.3 |
| Formel vikt | 424.0592 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?