Läs mer
2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinemethanol, Mikromol
Beskrivning
2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinemethanol, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinemethanol |
| CAS | 121660-11-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinemethanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H16 F N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinemethanol, 2-Cyclopropyl-3-(hydroxymethyl)-4-(4-fluorophenyl)quinoline, 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinemethanol, 2-Cyclopropyl-4-(4'-fluorophenyl) quinolyl-3-methanol, [2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16FNO/c20-14-9-7-12(8-10-14)18-15-3-1-2-4-17(15)21-19(13-5-6-13)16(18)11-22/h1-4,7-10,13,22H,5-6,11H2 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | OCc1c(nc2ccccc2c1c3ccc(F)cc3)C4CC4 |
| Visa mer |