missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]methyl]triphenyl-phosphonium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [(2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl)methyl]triphenyl-phosphonium Bromide |
| CAS | 154057-58-6 |
| Molekylformel | C37 H30 F N P . Br |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Pitavastatin Impurity 44 Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C37H30FNP.BrH/c38-29-24-22-27(23-25-29)36-33-18-10-11-19-35(33)39-37(28-20-21-28)34(36)26-40(30-12-4-1-5-13-30,31-14-6-2-7-15-31)32-16-8-3-9-17-32;/h1-19,22-25,28H,20-21,26H2;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].Fc1ccc(cc1)c2c(C[P+](c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)c(nc6ccccc26)C7CC7 |
| IUPAC-namn | [2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]methyl-triphenylphosphanium;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 618.517 |
| Formel vikt | 617.128 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?