Läs mer
2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinoline-3-carbaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinoline-3-carbaldehyde |
| CAS | 121660-37-5 |
| Molekylformel | C19H14FNO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Cyclopropyl-3-formyl-4-(4-fluorophenyl)quinoline, 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinoline-3-carboxaldehyde, 4-(4-Fluorophenyl)-2-cyclopropylquinoline-3-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14FNO/c20-14-9-7-12(8-10-14)18-15-3-1-2-4-17(15)21-19(13-5-6-13)16(18)11-22/h1-4,7-11,13H,5-6H2 |
| LEDER | Fc1ccc(cc1)c2c(C=O)c(nc3ccccc23)C4CC4 |
| IUPAC-namn | 2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinoline-3-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.32 |
| Formel vikt | 291.1059 |