Läs mer
2-Cyclopropyl-L-glycine, 97%
Produktkod. 15492619
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15492619 1 g 1g
15412629 250 mg 250mg
15402629 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492619 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H65755.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 49606-99-7 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
2-cyklopropyl-L-glycin är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-cyklopropyl-L-glycin är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i etanol.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Inkompatibel med värme och oxidationsmedel. Skydda mot värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 49606-99-7
Molekylformel C5H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 115.13
MDL-nummer MFCD06659116
InChI-nyckel BUSBCPMSNBMUMT-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-cyclopropylglycine, s-2-amino-2-cyclopropylacetic acid, h-cyclopropyl-gly-oh, 2-cyclopropyl-l-glycine, l-cyclopropyl glycine, 2s-2-amino-2-cyclopropylacetic acid, s-amino-cyclopropyl-acetic acid, alpha-cyclopropylglycine, s-amino cyclopropyl acetic acid
PubChem CID 1501944
LEDER [NH3+][C@@H](C1CC1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyclopropyl-L-glycine
Färg Vitt
Beilstein 5728866
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol.
IUPAC-namn (2S)-2-amino-2-cyklopropylättiksyra
Kvantitet 1 g
Formel vikt 115.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.