Läs mer
2-Cyclopropylcarbonyl-3-dimethylaminoacrylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyclopropylcarbonyl-3-dimethylaminoacrylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 340774-26-7 |
| Molekylformel | C10H15NO3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | alpha-[(Dimethylamino)methylene]-beta-oxo-cyclopropanepropanoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(Cyclopropylcarbonyl)-3-(dimethylamino)acrylate, Methyl 2-(Cyclopropylcarbonyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enoate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO3/c1-11(2)6-8(10(13)14-3)9(12)7-4-5-7/h6-7H,4-5H2,1-3H3/b8-6- |
| LEDER | COC(=O)\C(=C/N(C)C)\C(=O)C1CC1 |
| IUPAC-namn | methyl (Z)-2-(cyclopropanecarbonyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.23 |
| Formel vikt | 197.1052 |