Läs mer
2-Cyclopropylethanol, 96%
Produktkod. 11317536
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317536 250 mg 250mg
11397526 1 g 1g
11307536 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11317536 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11080.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2566-44-1 | C5H10O | 86.13 g/mol
2-cyklopropyletanol används för att framställa (2-bromo-etyl)-cyklopropan genom att reagera med fosfortribromid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-cyklopropyletanol används för att framställa (2-bromo
-etyl)-cyklopropan genom att reagera med fosfortribromid.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2566-44-1
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
MDL-nummer MFCD00040762
InChI-nyckel LUNMJRJMSXZSLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropaneethanol, 2-cyclopropylethan-1-ol, 2-cyclopropyl-ethanol, 2-hydroxyethyl cyclopropane, cyclopropaneethanol∼ 2-hydroxyethyl cyclopropane, 2-cyclopropyl ethanol, 2-cyclopropane ethanol, acmc-1cgpb, cyclopropylmethyl carbinol, intermediates-zcf02687
PubChem CID 137642
LEDER OCCC1CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyclopropylethanol
Kokpunkt 137°C to 138°C
Flampunkt 47°C (116°F)
Brytningsindex 1.4355
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN1987
Beilstein 2036028
Löslighetsinformation Miscible with water.
IUPAC-namn 2-cyklopropyletanol
Formel vikt 86.13
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.