Läs mer
2-Cyclopropylethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyclopropylethanol |
| CAS | 2566-44-1 |
| Molekylformel | C5H10O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Cyclopropaneethanol, (2-Hydroxyethyl)cyclopropane, NSC 250975 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O/c6-4-3-5-1-2-5/h5-6H,1-4H2 |
| LEDER | OCCC1CC1 |
| IUPAC-namn | 2-cyclopropylethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 86.13 |
| Formel vikt | 86.0732 |