Läs mer
2-Cyclopropylethyl-1,1,2,2-d4-amine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyclopropylethylamine-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 1219795-00-2 |
| Molekylformel | C5 D4 H7 N |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 2-Cyclopropylethyl-1,1,2,2-d4-amine, 2-Cyclopropylethan-d4-amine, 2-Cyclopropylethylamine-1,1,2,2-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11N/c6-4-3-5-1-2-5/h5H,1-4,6H2/i3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C1CC1 |
| IUPAC-namn | 2-cyclopropyl-1,1,2,2-tetradeuterioethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 89.1722 |
| Formel vikt | 89.1143 g/mol |
| Visa mer |