Läs mer
2-cyklopropylmetoxi-3-jodopyridin, 97 %
Produktkod. 11484500
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484500 5 g 5g
11474500 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11484500 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H50084.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Add to basket
CAS: 766557-62-4 | C9H10INO | 275,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 766557-62-4
Molekylformel C9H10INO
Molekylvikt (g/mol) 275.09
MDL-nummer MFCD06659010
InChI-nyckel ILSBVXOYWKUWLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclopropylmethoxy-3-iodo-pyridine, 2-cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine, 2-cyclopropyl-methoxy-3-iodopyridine, pubchem16562, acmc-20anx8, pyridine,2-cyclopropylmethoxy-3-iodo, 2-cyclopropylmethoxy-3-iodanyl-pyridine, pyridine, 2-cyclopropylmethoxy-3-iodo
PubChem CID 17750186
IUPAC-namn 2-(cyklopropylmetoxi)-3-jodpyridin
LEDER IC1=CC=CN=C1OCC1CC1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine
Kvantitet 5 g
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 275.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.