Läs mer
2-(Cyclopropylmethoxy-d4)-acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Cyclopropylmethoxy-d4)-acetic Acid |
| CAS | 1346602-05-8 |
| Molekylformel | C6H6D4O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (Cyclopropylmethoxy-d4)acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c7-6(8)4-9-3-5-1-2-5/h5H,1-4H2,(H,7,8)/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])C(COCC(=O)O)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2-[(2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropyl)methoxy]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.17 |
| Formel vikt | 134.0881 |