Läs mer
Cytiva 2-D rengöringssats
Produktkod. 10298894 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Tillräckligt för:
50 prover på mindre än 100 μL
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Tillräckligt för unitSize
10298894 50 prover på mindre än 100 μL 100g
1 options
Produktkod. 10298894 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 80648451
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättra kvaliteten på 2D-elektrofores. Cytiva Life Sciences™ 2-D Clean-up Kit tar bort störande föroreningar för 2-D elektrofores.
  • Kvantitativ utfällning separerar proteiner från tvättmedel, salter, lipider, fenoler och nukleinsyror
  • Resulterar inte i spotvinst eller förlust
  • Bearbetar 50 prover på upp till 100 μL vardera, men är skalbar för större volymer eller mer utspädda prover
  • Levererar avkastning på cirka 90 minuter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 1600 °C
Färg Färglös
Form Vätska
För användning med (applikation) Förbättrar kvaliteten på 2-D elektrofores
Kit Innehåll 15 mL utfällningsmedel, 17,5 mL samfällningsmedel, 50 mL μtvättbuffert, 250 l tvätttillsats, snabbreferenskort, instruktioner
Smälttemperatur 851 °C
Molekylvikt (g/mol) 105.98874
Förvaringskrav −20 °C
Tillräckligt för 50 prover på mindre än 100 μL
Produkttyp Elektroforesrensrenskit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-D Clean-Up Kit, 50 samples
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305-VID KONTAKT MED ÖGONEN:.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate, Cholan-24-oic acid, 3,12-dihydroxy-, monosodium salt, monohydrate, (3.alpha., 5.b
  • UNKNOWN ACUTE-5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 9.9% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.