Innehåller
- 2-D proteinextraktionsbuffert-I (urea, NP-40)
- 2-D proteinextraktionsbuffert-II (urea, CHAPS)
- 2-D proteinextraktionsbuffert-III (urea, tiourea, ASB-16, CHAPS)
- 2-D proteinextraktionsbuffert-IV (urea, tiourea, SB 3-10, CHAPS)
- 2-D proteinextraktionsbuffert-V (urea, tiourea, CHAPS)
- 2-D proteinextraktionsbuffert-VI (urea, tiourea, NDSB 201, CHAPS)
- En 7mL SPÄDNINGS-I
- En 14mL SPÄDNINGSMEDEL-II
- Två 12mL SPÄDNINGSMEDEL-III
Effektiv cellys och proteinextraktion är huvudstegen för att uppnå högkvalitativa resultat i nedströmsapplikationer.
- Buffertar är utformade för att ge hög punktupplösning för 2D-gelanalys
- Sex buffertar finns tillgängliga som torrt pulver, som återhydreras med det medföljande SPÄDNINGSMEDEL
- Optimal buffert kommer att bero på provets natur
- Tillåter att utvärdera varje extraktionsbuffert för att hitta den mest lämpliga bufferten för provet
Beställningsinfo
Komplett förpackningsstorlek: 50 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Form | Solid and Liquid |
| Kit Innehåll |
|
| Kvantitet | 7 ml spädningsmedel-I, 14 ml spädningsmedel-II, 2 x 12 ml spädningsmedel-III |
| Förvaringskrav | 2° till 8 °C |
| Produkttyp | 2-D proteinextraktionsbuffert |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .