Läs mer
Cytiva 2-D Protein Extraction Buffers
Handla allt Cytiva Produkter
:
Buffer IV; Contains urea, thiourea, CHAPS, SB 3-10
Beskrivning
- Convenient way to prepare quality protein lysates
- Ready to mix buffers simplifies protein extraction preparation of cells and tissues
- Efficient and reproducible total protein extraction with yield
- Can also be used prior to 1-D electrophoresis, or for rehydrating IPG strips to 2-D electrophoresis
- Each package contains sufficient amounts of reagents to prepare 50mL buffer
Beställningsinfo
Buffer is supplied as a dry powder that is rehydrated with the provided diluent.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Clear |
| Formulering | Contains <8M Urea, <5M Thiourea, <10% CHAPS |
| Kvantitet | 50 mL |
| Förvaringskrav | 15° to 30°C |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .