Läs mer
Cytiva 2-D Quant Kit
Produktkod. 10094634 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
500 analyser
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10094634 500 analyser 1kg
1 options
Produktkod. 10094634 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 80648356
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Innehåller
Fällningsmedel, 250 ml; Samutfällningsmedel, 250 ml; Kopparlösning, 50 ml; Färgreagens A, 2 x 250 ml; Färgreagens B, 5 ml; BSA-standard (2mg/ml), 5mL
Används för noggrann bestämning av proteinkoncentrationen i prover förberedda för elektroforestekniker. Cytiva Life Sciences™ 2-D Quant Kit fäller ut proteiner samtidigt som störande ämnen lämnas kvar.
Designad för noggrann bestämning av proteinkoncentrationen i prover förberedda för elektroforestekniker. Fungerar genom att kvantitativt fälla ut proteiner samtidigt som störande ämnen lämnas kvar. Analysen är baserad på den specifika bindningen av kopparjoner till protein.
  • Fungerar i närvaro av 2% SDS, 1% DTT, 8M urea, 2M tiourea, 4% CHAPS, 2% Pharmalyte™ och 2 % IPG-buffert
  • Kvantitativt fäller ut proteiner samtidigt som störande ämnen lämnas kvar
  • Linjärt svar i intervallet 0 till 50 μg protein, med provvolymer på 1 till 50 μL
  • Analystid: en timme
2-D elektrofores, SDS-PAGE, IEF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) 2D-elektrofores, SDS-PAGE, IEF
Inkluderar 250 ml utfällningsmedel, 250 ml samfällningsmedel, 50 ml kopparlösning, 2 x 250 ml färgreagens A, 5 ml färgreagens B, 5 ml BSA-standard (2 mg/ml)
Provvolym 1 till 50 μL
Innehåll och lagring 4° till 8 °C
Produkttyp 2D Quant kit
Kvantitet 500 analyser
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-D Quant Kit, 500 assays
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella ochinternationella föreskrifter.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate, Cholan-24-oic acid, 3,12-dihydroxy-, monosodiumsalt, monohydrate, (3.alpha., 5.be