Läs mer
2-D08, MedChemExpress
Beskrivning
2-D08 is a cell permeable, mechanistically unique inhibitor of protein SUMOylation. 2-D08 also inhibits Axl with an IC50 of 0.49 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-D08 |
| CAS | 144707-18-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H10O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 150 mg/mL (555.06 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C=C(C2=CC=C(O)C(O)=C2O)OC3=CC=CC=C13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.24 |
| Formel vikt | 270.24 |
| Visa mer |