missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-De(dimethylamino)-2-vinyl Dimetindene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-De(dimethylamino)-2-vinyl Dimetindene |
| CAS | 1346597-95-2 |
| Molekylformel | C18 H17 N |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-[1-(2-Pyridinyl)ethyl]-2-vinyl-1H-indene, 2-De(dimethylamino)-2-vinyl Dimethindene |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17N/c1-3-14-12-15-8-4-5-9-16(15)18(14)13(2)17-10-6-7-11-19-17/h3-11,13H,1,12H2,2H3 |
| LEDER | CC(C1=C(Cc2ccccc12)C=C)c3ccccn3 |
| IUPAC-namn | 2-[1-(2-ethenyl-3H-inden-1-yl)ethyl]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.3343 |
| Formel vikt | 247.1361 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?