Läs mer
2-Debenzoyl-2-tigloyl 10-Deacetyl Baccatin III, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Debenzoyl-2-tigloyl 10-Deacetyl Baccatin III |
| CAS | 171926-87-7 |
| Molekylformel | C27H38O10 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2E)-2-Methyl-2-butenoic Acid (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)- 12b-(acetyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,9,11-tetrahydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-12-yl Ester, 2-Debenzoyl-2-tigloyl 10-DAB |
| InChI formel | InChI=1S/C27H38O10/c1-8-12(2)23(33)36-22-20-25(7,16(30)9-17-26(20,11-35-17)37-14(4)28)21(32)19(31)18-13(3)15(29)10-27(22,34)24(18,5)6/h8,15-17,19-20,22,29-31,34H,9-11H2,1-7H3/b12-8+/t15-,16-,17+,19+,20-,22-,25+,26-,27+/m0/s1 |
| LEDER | C/C=C(\C)/C(=O)O[C@H]1[C@H]2[C@@]([C@H](C[C@@H]3[C@]2(CO3)OC(=O)C)O)(C(=O)[C@@H](C4=C([C@H](C[C@@]1(C4(C)C)O)O)C)O)C |
| IUPAC-namn | [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4-acetyloxy-1,9,12,15-tetrahydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] (E)-2-methylbut-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 522.58 |
| Formel vikt | 522.2465 |