Läs mer
2-Debenzoyl-7,10-bis[O-(triethylsilyl)]-10-deacetyl-13-O-trimethylsilyl Baccatin III, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Debenzoyl-7,10-bis[O-(triethylsilyl)]-10-deacetyl-13-O-tri |
| CAS | 159383-94-5 |
| Molekylformel | C37 H68 O9 Si3 |
| Kvantitet | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H68O9Si3/c1-15-48(16-2,17-3)45-27-21-28-36(23-42-28,43-25(8)38)31-33(40)37(41)22-26(44-47(12,13)14)24(7)29(34(37,9)10)30(32(39)35(27,31)11)46-49(18-4,19-5)20-6/h26-28,30-31,33,40-41H,15-23H2,1-14H3/t26-,27-,28+,30+,31-,33-,35+,36-,37+/m0/s1 |
| LEDER | CC[Si](CC)(CC)O[C@H]1C[C@H]2OC[C@@]2(OC(=O)C)[C@H]3[C@H](O)[C@]4(O)C[C@H](O[Si](C)(C)C)C(=C([C@@H](O[Si](CC)(CC)CC)C(=O)[C@]13C)C4(C)C)C |
| IUPAC-namn | [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-1,2-dihydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-9,12-bis(triethylsilyloxy)-15-trimethylsilyloxy-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-4-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 741.19 |
| Formel vikt | 740.4171 |