Läs mer
2-Debenzoyl Paclitaxel 2-Pentanoat, TRC
Produktkod. 30134580
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134580 25 mg
30135270 2.5 mg
30006922 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134580 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD20450025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 213767-22-7
Molekylformel C45 H55 N O14
Molekylvikt (g/mol) 833.92
Synonym Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-12-[(1-oxopentyl)oxy]-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-
IUPAC-namn [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-diacetyloxi-15-[(2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-fenylpropanoyl]oxy-1,9-dihydroxy-10,14,17,17-tetrametyl-11-oxo-6-oxatetracyklo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] pentanoat
LEDER CCCCC(=O)O[C@H]1[C@@H]2[C@@]3(CO[C@@H]3C[C@H](O)[C@@]2(C)C(=O)[C@H](OC(=O)C)C4=C(C)[C@H](C[C@]1(O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c5ccccc5)c6ccccc6)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Debenzoyl Paclitaxel 2-Pentanoate
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C45H55NO14/c1-8-9-20-32(50)59-39-37-43(7,30(49)21-31-44(37,23-56-31)60-26(4)48)38(52)36(57-25(3)47)33-24(2)29(22-45(39,55)42(33,5)6)58-41(54)35(51)34(27-16-12-10-13-17-27)46-40(53)28-18-14-11-15-19-28/h10-19,29-31,34-37,39,49,51,55H,8-9,20-23H2,1-7H3,(H,46,53)/t29-,30-,31+,34-,35+,36+,37-,39-,43+,44-,45+/m0/s1
Formel vikt 833.3623