missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Debenzoyl rac Bopindolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Debenzoyl rac Bopindolol |
| CAS | 23869-98-9 |
| Molekylformel | C16H24N2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-(tert-Butylamino)-3-[(2-methylindol-4-yl)oxy]-2-propanol, (±)-LT 18 502 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2O2/c1-11-8-13-14(18-11)6-5-7-15(13)20-10-12(19)9-17-16(2,3)4/h5-8,12,17-19H,9-10H2,1-4H3 |
| LEDER | OC(CNC(C)(C)C)COC1=C(C=C(C)N2)C2=CC=C1 |
| IUPAC-namn | 1-(tert-butylamino)-3-((2-methyl-1H-indol-4-yl)oxy)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.37 |
| Formel vikt | 276.18 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?