Läs mer
2-Decanol, 98%
Produktkod. 10642572 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10642572 5 g 5g
10623142 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10642572 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 331600050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-03-2027
CAS: 1120-06-5 | C10H22O | 158,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1120-06-5
Molekylformel C10H22O
Molekylvikt (g/mol) 158.28
MDL-nummer MFCD00004594
InChI-nyckel ACUZDYFTRHEKOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-decanol, 2-hydroxydecane, 2-decyl alcohol, methyl-n-octylcarbinol, decanol-2, methyl-n-octyl carbinol, acmc-1bovc, chembl46477
PubChem CID 14254
IUPAC-namn dekan-2-ol
LEDER CCCCCCCCC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Decanol
Namnnotering 95%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -5 °C
Färg Färglös
Densitet 0.8200g/mL, 0.82
Kokpunkt 211 °C
Flampunkt 85 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)7CH(OH)CH3
Brytningsindex 1,4330 till 1,435
Kvantitet 5 g
Beilstein 01, I, 213
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig i vatten
Formel vikt 158.28
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.