Läs mer
2-Decanol, 98%
Produktkod. 11397545
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397545 25 g 25g
11387545 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397545 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05688.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 1120-06-5 | C10H22O | 158,285 g/mol
2-Decanol används för att utveckla en katalytisk miniatyrreaktor för oxidation av alkoholer med O2 i superkritisk CO2. Det användes för att studera substratspektrumet för fytanoyl-CoA-hydroxylas med avseende på längden av både acylkedjan och grenen i position.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Decanol används för att utveckla en katalytisk miniatyrreaktor för oxidation av alkoholer med O2 i superkritisk CO2. Det användes för att studera substratspektrumet för fytanoyl-CoA-hydroxylas med avseende på längden av både acylkedjan och grenen i position.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1120-06-5
Molekylformel C10H22O
Molekylvikt (g/mol) 158.285
MDL-nummer MFCD00004594
InChI-nyckel ACUZDYFTRHEKOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-decanol, 2-hydroxydecane, 2-decyl alcohol, methyl-n-octylcarbinol, decanol-2, methyl-n-octyl carbinol, acmc-1bovc, chembl46477
PubChem CID 14254
IUPAC-namn dekan-2-ol
LEDER CCCCCCCCC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Decanol
Smältpunkt -5 °C
Densitet 0.825
Kokpunkt 211 °C
Flampunkt 85 °C (185 °F)
Brytningsindex 1.434
Kvantitet 25 g
Beilstein 1719664
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 158.29
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.