Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Decanol |
| CAS | 1120-06-5 |
| Molekylformel | C10H22O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-decanol, 2-hydroxydecane, 2-decyl alcohol, methyl-n-octylcarbinol, decanol-2, methyl-n-octyl carbinol, acmc-1bovc, chembl46477 |
| InChI-nyckel | ACUZDYFTRHEKOS-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CCCCCCCCC(C)O |
| IUPAC-namn | dekan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.285 |
| PubChem CID | 14254 |
| Visa mer |