Läs mer
2-dekanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11359629
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359629 5 g 5g
11408126 25 g 25g
11418126 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11359629 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14145.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 693-54-9 | C10H20O | 156.269 g/mol
2-dekanon användes vid syntesen av borstade segmentsampolymerer via konjugering genom en syralabil hydrazonlinker till poly(etylenglykol)-poly(aspartathydrazid) segmentsampolymerer; metylketoner. 2-dekanon används som lösningsmedel och mellanprodukt vid syntes av läkemedel och jordbrukskemikalier. Det används också i parfymer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-dekanon användes vid syntes av borstade segmentsampolymerer via konjugering genom en syralabil hydrazonlinker till poly(etylenglykol)-poly(aspartathydrazid) segmentsampolymerer; metylketoner. 2-dekanon används som lösningsmedel och mellanprodukt vid syntes av läkemedel och jordbrukskemikalier. Det används också i parfymer.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 693-54-9
Molekylformel C10H20O
Molekylvikt (g/mol) 156.269
MDL-nummer MFCD00009571
InChI-nyckel ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-decanone, methyl octyl ketone, methyl n-octyl ketone, octyl methyl ketone, unii-gx543olt0r, n-c8h17coch3, gx543olt0r, chembl47127
PubChem CID 12741
ChEBI CHEBI:77929
IUPAC-namn dekan-2-ett
LEDER CCCCCCCCC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Decanone
Smältpunkt 3°C
Densitet 0.824
Kokpunkt 210°C to 212°C
Flampunkt 86°C (187°F)
Brytningsindex 1.425
Kvantitet 5 g
Beilstein 1747463
Löslighetsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vikt 156.27
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.