missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2-Decyl)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenyldecane |
| CAS | 4537-13-7 |
| Molekylformel | C16 H26 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Benzene, (1-methylnonyl)-, Decane, 2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), (1-Methylnonyl)benzene, (2-Decyl)benzene, 2-Phenyldecane |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26/c1-3-4-5-6-7-9-12-15(2)16-13-10-8-11-14-16/h8,10-11,13-15H,3-7,9,12H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCC(C)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | decan-2-ylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.3776 |
| Formel vikt | 218.2035 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?