Läs mer
2-Decyldodecanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Decyldodecanoic Acid |
| CAS | 2874-72-8 |
| Molekylformel | C22 H44 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H44O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21(22(23)24)20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21H,3-20H2,1-2H3,(H,23,24) |
| LEDER | CCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-decyldodecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.584 |
| Formel vikt | 340.334 |