Läs mer
2-decyldodekansyra, TRC
Produktkod. 30360938
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30360938 100 mg
1 options
Produktkod. 30360938 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD227100100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Decyldodecanoic Acid
CAS 2874-72-8
Molekylformel C22 H44 O2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H44O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21(22(23)24)20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21H,3-20H2,1-2H3,(H,23,24)
LEDER CCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCC)C(=O)O
IUPAC-namn 2-decyldodekansyra
Molekylvikt (g/mol) 340.584
Formel vikt 340.334