Läs mer
2-Demetylkolkicin, TRC
Produktkod. 30008350
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008350 25 mg
30012385 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30008350 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD23088025MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102491-80-5
Molekylformel C21 H23 N O6
Molekylvikt (g/mol) 385.41
IUPAC-namn N-[(7S)-2-hydroxy-1,3,10-trimetoxi-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]acetamid
LEDER COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(O)c(OC)c23)NC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Demethyl Colchicine
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23NO6/c1-11(23)22-15-7-5-12-9-18(27-3)20(25)21(28-4)19(12)13-6-8-17(26-2)16(24)10-14(13)15/h6,8-10,15,25H,5,7H2,1-4H3,(H,22,23)/t15-/m0/s1
Formel vikt 385.1525