Läs mer
2-Deoxy-2,2-difluoro-4,5-O-isopropylidene-D-threo-pentonic Acid Ethyl Ester Benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Deoxy-2,2-difluoro-4,5-O-isopropylidene-D-threo-pentonic Acid Ethyl Ester Benzoate |
| CAS | 143234-92-8 |
| Molekylformel | C17H20F2O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Deoxy-2,2-difluoro-4,5-O-(1-methylethylidene)-D-threo-pentonic Acid Ethyl Ester Benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20F2O6/c1-4-22-15(21)17(18,19)13(12-10-23-16(2,3)25-12)24-14(20)11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12-13H,4,10H2,1-3H3/t12-,13+/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)C(F)(F)[C@@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@H]2COC(C)(C)O2 |
| IUPAC-namn | [(1S)-1-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-3-ethoxy-2,2-difluoro-3-oxopropyl] benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.33 |
| Formel vikt | 358.1228 |