Läs mer
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-pentofuranos-1-ulose-3,5-dibenzoate, Mikromol™
Beskrivning
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-pentofuranos-1-ulose-3,5-dibenzoate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-pentofuranos-1-ulose-3,5-dibe |
| CAS | 122111-01-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-pentofuranos-1-ulose-3,5-dibe |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H14 F2 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14F2O6/c20-19(21)15(27-17(23)13-9-5-2-6-10-13)14(26-18(19)24)11-25-16(22)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-15H,11H2/t14-,15+/m0/s1 |
| LEDER | FC1(F)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@H](COC(=O)c3ccccc3)OC1=O |
| IUPAC-namn | [(2S,3R)-3-benzoyloxy-4,4-difluoro-5-oxooxolan-2-yl]methyl benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.31 |
| Visa mer |