missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-pentofuranos-1-ulose-3,5-dibenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-pentofuranos-1-ulose-3,5-dibe |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14F2O6/c20-19(21)15(27-17(23)13-9-5-2-6-10-13)14(26-18(19)24)11-25-16(22)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-15H,11H2/t14-,15-/m1/s1 |
| Formel vikt | 376.0758 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?