missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate 1-(2,2,2-Trichloroethanimidate), Mikromol
Beskrivning
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate 1-(2,2,2-Trichloroethanimidate), Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate 1-(2,2,2-Trichloroethanimidate) |
| CAS | 908337-63-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate 1-(2,2,2-Trichloroethanimidate) |
| Molekylformel | C21 H16 Cl3 F2 N O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | D-erythro-Pentofuranose, 2-deoxy-2,2-difluoro-, 3,5-dibenzoate 1-(2,2,2-trichloroethanimidate) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16Cl3F2NO6/c22-21(23,24)18(27)33-19-20(25,26)15(32-17(29)13-9-5-2-6-10-13)14(31-19)11-30-16(28)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-15,19,27H,11H2/t14-,15-,19?/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | FC1(F)C(OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl)O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@H]1OC(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | [(2R,3R)-3-benzoyloxy-4,4-difluoro-5-(2,2,2-trichloroethanimidoyl)oxyoxolan-2-yl]methyl benzoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?