Läs mer
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16F2O6/c20-19(21)15(27-17(23)13-9-5-2-6-10-13)14(26-18(19)24)11-25-16(22)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-15,18,24H,11H2/t14-,15-,18?/m1/s1 |
| Formel vikt | 378.0915 |