Läs mer
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-threo-furo-pentose-3,5-dibenzoate 1-Methanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-threo-furo-pentose-3,5-dibenzoate 1-Methanesulfonate |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-threo-furo-pentose-3,5-dibenzoate 1-Methanesulfonate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H18 F2 O8 S |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18F2O8S/c1-31(25,26)30-19-20(21,22)16(29-18(24)14-10-6-3-7-11-14)15(28-19)12-27-17(23)13-8-4-2-5-9-13/h2-11,15-16,19H,12H2,1H3/t15-,16+,19?/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CS(=O)(=O)OC1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)C1(F)F |
| IUPAC-namn | [(2R,3S)-3-benzoyloxy-4,4-difluoro-5-methylsulfonyloxyoxolan-2-yl]methyl benzoate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvikt (g/mol) | 456.414 |
| Visa mer |