Läs mer
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-threo-furo-pentose-3,5-dibenzoate 1-Methanesulfonate, TRC
Produktkod. 30367320
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367320 1 mg
30351136 2.5 mg
30362396 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30367320 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2878301MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-threo-furo-pentose-3,5-dibenzoate 1-Methanesulfonate
Analyt- eller komponentnamn 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-threo-furo-pentose-3,5-dibenzoate 1-Methanesulfonate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C20 H18 F2 O8 S
InChI formel InChI=1S/C20H18F2O8S/c1-31(25,26)30-19-20(21,22)16(29-18(24)14-10-6-3-7-11-14)15(28-19)12-27-17(23)13-8-4-2-5-9-13/h2-11,15-16,19H,12H2,1H3/t15-,16+,19?/m1/s1
Lösningstyp Neat
LEDER CS(=O)(=O)OC1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)C1(F)F
IUPAC-namn [(2R,3S)-3-benzoyloxy-4,4-difluoro-5-methylsulfonyloxyoxolan-2-yl]methyl benzoate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 456.414
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 456.069