Läs mer
2'-Deoxy-2'-fluor Cytidin, TRC
Produktkod. 30357123
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30357123 2 g
1 options
Produktkod. 30357123 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2329452G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxy-2'-fluoro Cytidine
CAS 10212-20-1
Molekylformel C9 H12 F N3 O4
Kvantitet 2 g
Synonym Cytidine, 2'-deoxy-2'-fluoro-, 2'-Deoxy-2'-fluorocytidine, 1562: PN: US6617438 TABLE: 1 claimed sequence, 2'-Fluoro-2'-deoxy-β-D-ribofuranosylcytosine, 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine, NSC 529432
InChI formel InChI=1S/C9H12FN3O4/c10-6-7(15)4(3-14)17-8(6)13-2-1-5(11)12-9(13)16/h1-2,4,6-8,14-15H,3H2,(H2,11,12,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2F
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,3R,4R,5R)-3-fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
Molekylvikt (g/mol) 245.21
Formel vikt 245.0812