Läs mer
2-Deoxy-2-fluoro-D-galactose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Deoxy-2-fluoro-D-galactose |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11FO5/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11/h2-6,8-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1 |
| Formel vikt | 182.0591 |